Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | NAT1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931569
|
enQuireBio™
QP12795-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15921569
|
enQuireBio™
QP12795-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15911569
|
enQuireBio™
QP12795-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
NAT1 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1M NaCl, 2mM DTT and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDIEAYLERI GYKKSRNKLD LETLTDILQH QIRAVPFENL NIHCGDAMDL GLEAIFDQVV RRNRGGWCLQ VNHLLYWALT TIGFETTMLG GYVYSTPAKK YSTGMIHLLL QVTIDGRNYI VDAGFGRSYQ MWQPLELISG KDQPQVPCIF RLTEENGFWY LDQIRREQYI PNEEFLHSDL LEDSKYRKIY SFTLKPRTIE DFESMNTYLQ TSPASVFTSK SFCSLQTPDG VHCLVGFTLT HRRFNYKDNT DLIEFKTLSE EEIEKVLKNI FNISLQRKLV PKHGDRFFTI | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |