Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NCF1 Protein
A cDNA sequence encoding the NCF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | NCF1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15951579
|
enQuireBio™
QP12799-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15931579
|
enQuireBio™
QP12799-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941579
|
enQuireBio™
QP12799-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NCF1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGDTFIRHIA LLGFEKRFVP SQHYVYMFLV KWQDLSEKVV YRRFTEIYEF HKTLKEMFPI EAGAINPENR IIPHLPAPKW FDGQRAAENR QGTLTEYCST LMSLPTKISR CPHLLDFFKV RPDDLKLPTD NQTKKPETYL MPKDGKSTAT DITGPIILQT YRAIANYEKT SGSEMALSTG DVVEVVEKSE SGWWFCQMKA KRGWIPASFL EPLDSPDETE DPEPNYAGEP YVAIKAYTAV EGDEVSLLEG EAVEVIHKLL DGWWVIRKDDVTGYFPSMYL QKSGQDVSQA QRQIKRGAPP RRSSIRNAHS IHQRSRKRLS QDAYRRNSVR FLQQRRRQAR PGPQSPGSPL EEERQTQRSK PQPAVPPRPS ADLILNRCSE STKRKLASAV VEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |