Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NDUFAF4 Protein
A cDNA sequence encoding the NDUFAF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Specifica
Nome | NDUFAF4 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15931639
|
enQuireBio™
QP12815-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15951639
|
enQuireBio™
QP12815-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15941639
|
enQuireBio™
QP12815-50UG |
50 μg |
1815.00€
50µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NDUFAF4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The NDUFAF4 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMGALVIR GIRNFNLENR AEREISKMKP SVAPRHPSTN SLLREQISLY PEVKGEIARK DEKLLSFLKD VYVDSKDPVS SLQVKAAETC QEPKEFRLPK DHHFDMINIK SIPKGKISIV EALTLLNNHK LFPETWTAEK IMQEYQLEQK DVNSLLKYFV TFEVEIFPPE DKKAIRSK | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |