Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NEDD8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NEDD8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7554-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16039350
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006147.1
NEDD8 Protein
Research Use Only
NEDD8
Recombinant Protein
E. coli
MLIKVKTLTG KEIEIDIEPT DKVERIKERV EEKEGIPPQQ QRLIYSGKQM NDEKTAADYK ILGGSVLHLV LALRGG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
4738
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol