Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Nephrocystin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Nephrocystin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6428-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16083240
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000263.2
Nephrocystin-1 Protein
Research Use Only
NPHP1
Recombinant Protein
E. coli
MLARRQRDPL QALRRRNQEL KQQVDSLLSE SQLKEALEPN KRQHIYQRCI QLKQAIDENK NALQKLSKAD ESAPVANYNQ RKEEEHTLLD KLTQQLQGLA VTISRENIT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4867
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol