Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NMNAT1 / NMNAT Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) NMNAT1 / NMNAT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8070-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16002491
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001284707.1
NMNAT1 / NMNAT Protein
Research Use Only
NMNAT1
Recombinant Protein
E. coli
MENSEKTEVV LLACGSFNPI TNMHLRLFEL AKDYMNGTGR YTVVKGIISP VGDAYKKKGL IPAYHRVIMA ELATKNSKWV EVDTWESLQK EWKETLKVLR HHQEKLEASD CDHQQNSPTL ERPGRKRKWT ETQDSSQKKS LEPKTKAVPK VKLLCGADLL ESFAVPNLWK SEDITQIVAN YGLICVTRAG NDAQKFIYES DVLWKHRSNI HVVNEWIAND ISSTKIRRAL RRGQSIRYLV PDLVQEYIEK HNLYSSESED RNAGVILAPL QRNTAEAKT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
64802
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol