Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-histone chromosomal protein HMG-17, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6170-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16021310
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_005508.1
Non-histone chromosomal protein HMG-17 Protein
Research Use Only
HMGN2
Recombinant Protein
E. coli
PKRKAEGDAK GDKAKVKDEP QRRSARLSAK PAPPKPEPKP KKAPAKKGEK VPKGKKGKAD AGKEGNNPAE NGDAKTDQAQ KAEGAGDAK
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
3151
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol