Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Non-secretory ribonuclease Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Non-secretory ribonuclease, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6610-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16094520
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002925.1
Non-secretory ribonuclease Protein
Research Use Only
RNASE2
Recombinant Protein
E. coli
KPPQFTWAQW FETQHINMTS QQCTNAMQVI NNYQRRCKNQ NTFLLTTFAN VVNVCGNPNM TCPSNKTRKN CHHSGSQVPL IHCNLTTPSP QNISNCRYAQ TPANMFYIVA CDNRDQRRDP PQYPVVPVHL DRII
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6036
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol