Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human NRG1 B1 Protein
A cDNA sequence encoding the NRG1 B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Specifica
Nome | NRG1 B1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Attività biologica | The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of >2.0M 106 units/mg. |
Product Type | Recombinant Protein |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15985198
|
enQuireBio™
QP10798-10UG |
10 μg |
137.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15905208
|
enQuireBio™
QP10798-50UG |
50 μg |
212.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15995198
|
enQuireBio™
QP10798-1MG |
1 mg |
2055.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
NRG1 B1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SHLVKCAEKE KTFCVNGGEC FMVKDLSNPS RYLCKCPNEF TGDRCQNYVM ASFYKHLGIE FMEAE | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human MCF-7 cells is less than 0.5ng/ml, corresponding to a specific activity of >2.0M 106 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered solution in 1M PBS, pH 7.4 and 5% trehalose. |