Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Odorant-binding protein 2a Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Odorant-binding protein 2a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8123-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16052791
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001280118.1
Odorant-binding protein 2a Protein
Research Use Only
OBP2A
Recombinant Protein
E. coli
LSFTLEEEDI TGTWYVKAMV VDKDFPEDRR PRKVSPVKVT ALGGGNLEAT FTFMREDRCI QKKILMRKTE EPGKFSAYGG RKLIYLQELP GTDDYVFYCK DQRRGGLRYM GKLVGRNPNT NLEALEEFKK LVQHKGLSEE DIFMPLQTGS CVLEH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29991
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol