missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human p38 delta / MAPK13 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) p38 delta / MAPK13, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6339-ec-200ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16052590

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_002745.1
p38 delta / MAPK13 Protein
Research Use Only
MAPK13
Recombinant Protein
E. coli
MSLIRKKGFY KQDVNKTAWE LPKTYVSPTH VGSGAYGSVC SAIDKRSGEK VAIKKLSRPF QSEIFAKRAY RELLLLKHMQ HENVIGLLDV FTPASSLRNF YDFYLVMPFM QTDLQKIMGM EFSEEKIQYL VYQMLKGLKY IHSAGVVHRD LKPGNLAVNE DCELKILDFG LARHADAEMT GYVVTRWYRA PEVILSWMHY NQTVDIWSVG CIMAEMLTGK TLFKGKDYLD QLTQILKVTG VPGTEFVQKL NDKAAKSYIQ SLPQTPRKDF TQLFPRASPQ AADLLEKMLE LDVDKRLTAA QALTHPFFEP FRDPEEETEA QQPFDDSLEH EKLTVDEWKQ HIYKEIVNFS PIARKDSRRR SGMKL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5603
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali