Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAFAH1B3 Protein
A cDNA sequence encoding the PAFAH1B3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 5050 |
---|---|
Nome | PAFAH1B3 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | PAFAH1B3 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952059
|
enQuireBio™
QP12953-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942059
|
enQuireBio™
QP12953-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932059
|
enQuireBio™
QP12953-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 27-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
5050 | |
Research Use Only | |
PAFAH1B3 | |
Human | |
His | |
The PAFAH1B3 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl and 10% glycerol. |
PAFAH1B3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGEENP ASKPTPVQDV QGDGRWMSLH HRFVADSKDK EPEVVFIGDS LVQLMHQCEI WRELFSPLHA LNFGIGGDGT QHVLWRLENG ELEHIRPKIV VVWVGTNNHG HTAEQVTGGI KAIVQLVNER QPQARVVVLG LLPRGQHPNP LREKNRQVNE LVRAALAGHP RAHFLDADPG FVHSDGTISH HDMYDYLHLS RLGYTPVCRA LHSLLLRLLA QDQGQGAPLL EPAP | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |