Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PAICS Protein
A cDNA sequence encoding the PAICS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PAICS Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15912069
|
enQuireBio™
QP12955-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902069
|
enQuireBio™
QP12955-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992059
|
enQuireBio™
QP12955-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PAICS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PAICS solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMATAEVL NIGKKLYEGK TKEVYELLDS PGKVLLQSKD QITAGNAARK NHLEGKAAIS NKITSCIFQL LQEAGIKTAF TRKCGETAFI APQCEMIPIE WVCRRIATGS FLKRNPGVKE GYKFYPPKVE LFFKDDANND PQWSEEQLIA AKFCFAGLLI GQTEVDIMSH ATQAIFEILE KSWLPQNCTL VDMKIEFGVD VTTKEIVLAD VIDNDSWRLW PSGDRSQQKD KQSYRDLKEV TPEGLQMVKK NFEWVAERVE LLLKSESQCR VVVLMGSTSD LGHCEKIKKA CGNFGIPCEL RVTSAHKGPD ETLRIKAEYE GDGIPTVFVA VAGRSNGLGP VMSGNTAYPV ISCPPLTPDW GVQDVWSSLR LPSGLGCSTV LSPEGSAQFA AQIFGLSNHL VWSKLRASIL NTWISLKQAD KKIRECNL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |