Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PARK7 / DJ-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PARK7 / DJ-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8031-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16052261
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001116849.1
PARK7 / DJ-1 Protein
Research Use Only
PARK7
Recombinant Protein
E. coli
MASKRALVIL AKGAEEMETV IPVDVMRRAG IKVTVAGLAG KDPVQCSRDV VICPDASLED AKKEGPYDVV VLPGGNLGAQ NLSESAAVKE ILKEQENRKG LIAAICAGPT ALLAHEIGFG SKVTTHPLAK DKMMNGGHYT YSENRVEKDG LILTSRGPGT SFEFALAIVE ALNG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11315
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol