Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PDIA6 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 212.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 10130 |
---|---|
Nome | PDIA6 Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | PDIA6 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962189
|
enQuireBio™
QP12997-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952189
|
enQuireBio™
QP12997-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
10130 | |
Research Use Only | |
PDIA6 | |
Human | |
His | |
The PDIA6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol, 2mM DTT and 50mM NaCl. |
PDIA6 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLYSSSDDVI ELTPSNFNRE VIQSDSLWLV EFYAPWCGHC QRLTPEWKKA ATALKDVVKV GAVDADKHHS LGGQYGVQGF PTIKIFGSNK NRPEDYQGGR TGEAIVDAAL SALRQLVKDR LGGRSGGYSS GKQGRSDSSS KKDVIELTDD SFDKNVLDSE DVWMVEFYAP WCGHCKNLEP EWAAAASEVK EQTKGKVKLA AVDATVNQVL ASRYGIRGFP TIKIFQKGES PVDYDGGRTR SDIVSRALDL FSDNAPPPEL LEIINEDIAK RTCEEHQLCV VAVLPHILDT GAAGRNSYLE VLLKLADKYK KKMWGWLWTE AGAQSELETA LGIGGFGYPA MAAINARKMK FALLKGSFSE QGINEFLREL SFGRGSTAPV GGGAFPTIVE REPWDGRDGE LPVEDDIDLS DVELDDLGKD EL | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |