missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PDRG1 / C20orf126 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PDRG1 / C20orf126, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP8155-ec-500ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16052951

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_110442.1
PDRG1 / C20orf126 Protein
Research Use Only
PDRG1
Recombinant Protein
E. coli
MLSPEAERVL RYLVEVEELA EEVLADKRQI VDLDTKRNQN REGLRALQKD LSLSEDVMVC FGNMFIKMPH PETKEMIEKD QDHLDKEIEK LRKQLKVKVN RLFEAQGKPE LKGFNLNPLN QDELKALKVI LKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81572
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali