missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7976-ec-1mg

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16051941

  • 2385.00€ / 1mg
Spedizione stimata: 28-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

NP_624311.1
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 4 Protein
Research Use Only
PPIL4
Recombinant Protein
E. coli
MAVLLETTLG DVVIDLYTEE RPRACLNFLK LCKIKYYNYC LIHNVQRDFI IQTGDPTGTG RGGESIFGQL YGDQASFFEA EKVPRIKHKK KGTVSMVNNG SDQHGSQFLI TTGENLDYLD GVHTVFGEVT EGMDIIKKIN ETFVDKDFVP YQDIRINHTV ILDDPFDDPP DLLIPDRSPE PTREQLDSGR IGADEEIDDF KGRSAEEVEE IKAEKEAKTQ AILLEMVGDL PDADIKPPEN VLFVCKLNPV TTDEDLEIIF SRFGPIRSCE VIRDWKTGES LCYAFIEFEK EEDCEKAFFK MDNVLIDDRR IHVDFSQSVA KVKWKGKGGK YTKSDFKEYE KEQDKPPNLV LKDKVKPKQD TKYDLILDEQ AEDSKSSHSH TSKKHKKKTH HCSEEKEDED YMPIKNTNQD IYREMGFGHY EEEESCWEKQ KSEKRDRTQN RSRSRSRERD GHYSNSHKSK YQTDLYERER SKKRDRSRSP KKSKDKEKSK YR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
85313
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali