Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Perilipin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Perilipin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7848-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16021151
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001073869.1
Perilipin-4 Protein
Research Use Only
PLIN4
Recombinant Protein
E. coli
GVDTSKTVLT GTKDTVCSGV TGAMNVAKGT IQTGVDTTKT VLTGTKNTVC SGVTGAVNLA KEAIQGGLDT TKSMVMGTKD TMSTGLTGAA NVAKGAMQTG LNTTQNIATG T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
729359
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol