Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PFDN1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PFDN1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8371-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16024271
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002613.2
PFDN1 Protein
Research Use Only
PFDN1
Recombinant Protein
E. coli
AAPVDLELKK AFTELQAKVI DTQQKVKLAD IQIEQLNRTK KHAHLTDTEI MTLVDETNMY EGVGRMFILQ SKEAIHSQLL EKQKIAEEKI KELEQKKSYL ERSVKEAEDN IREMLMARRA Q
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5201
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol