missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PGLYRP1 Protein
A cDNA sequence encoding the PGLYRP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | PGLYRP1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15902309
|
enQuireBio™
QP13033-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15982299
|
enQuireBio™
QP13033-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15992299
|
enQuireBio™
QP13033-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PGLYRP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PGLYRP1 filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.0. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKHHHHHHASQETEDPACCS PIVPRNEWKA LASECAQHLS LPLRYVVVSH TAGSSCNTPA SCQQQARNVQ HYHMKTLGWC DVGYNFLIGE DGLVYEGRGW NFTGAHSGHL WNPMSIGISF MGNYMDRVPT PQAIRAAQGL LACGVAQGAL RSNYVLKGHR DVQRTLSPGN QLYHLIQNWP HYRSP | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |