Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PHF13 Protein
A cDNA sequence encoding the PHF13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
Nome | PHF13 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922319
|
enQuireBio™
QP13038-1UG |
1 μg |
137.00€
1µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942319
|
enQuireBio™
QP13038-5UG |
5 μg |
212.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932319
|
enQuireBio™
QP13038-50UG |
50 μg |
1665.00€
50µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PHF13 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PHF13 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT, 1mM EDTA and 250mM Imidazole. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSDSCA AAFHPEEYSP SCKRRRTVED FNKFCTFVLA YAGYIPYPKE ELPLRSSPSP ANSTAGTIDS DGWDAGFSDI ASSVPLPVSD RCFSHLQPTL LQRAKPSNFL LDRKKTDKLK KKKKRKRRDS DAPGKEGYRG GLLKLEAADP YVETPTSPTL QDIPQAPSDP CSGWDSDTPS SGSCATVSPD QVKEIKTEGK RTIVRQGKQV VFRDEDSTGN DEDIMVDSDD DSWDLVTCFC MKPFAGRPMI ECNECHTWIH LSCAKIRKSN VPEVFVCQKC RDSKFDIRRS NRSRTGSRKL FLD | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |