Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phospholipid scramblase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phospholipid scramblase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6506-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16053780
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_066928.1
Phospholipid scramblase 1 Protein
Research Use Only
PLSCR1
Recombinant Protein
E. coli
ESTGSQEQKS GVW
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5359
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol