Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6508-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16013800
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000294.1
Phosphomannomutase 2 / PMM2 / CDG1 Protein
Research Use Only
PMM2
Recombinant Protein
E. coli
AAPGPALCLF DVDGTLTAPR QKITKEMDDF LQKLRQKIKI GVVGGSDFEK VQEQLGNDVV EKYDYVFPEN GLVAYKDGKL LCRQNIQSHL GEALIQDLIN YCLSYIAKIK LPKKRGTFIE FRNGMLNVSP IGRSCSQEER IEFYELDKKE NIRQKFVADL RKEFAGKGLT FSIGGQISFD VFPDGWDKRY CLRHVENDGY KTIYFFGDKT MPGGNDHEIF TDPRTMGYSV TAPEDTRRIC ELLFS
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5373
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol