Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIM1 Protein
A cDNA sequence encoding the PIM1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | PIM1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15922369
|
enQuireBio™
QP13054-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15902369
|
enQuireBio™
QP13054-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15912369
|
enQuireBio™
QP13054-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PIM1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIM1 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MYQVGPLLGS GGFGSVYSGI RVSDNLPVAI KHVEKDRISD WGELPNGTRV PMEVVLLKKV SSGFSGVIRL LDWFERPDSF VLILERPEPV QDLFDFITER GALQEELARS FFWQVLEAVR HCHNCGVLHR DIKDENILID LNRGELKLID FGSGALLKDT VYTDFDGTRV YSPPEWIRYH RYHGRSAAVW SLGILLYDMV CGDIPFEHDE EIIRGQVFFR QRVSSECQHL IRWCLALRPS DRPTFEEIQN HPWM | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |