Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PIR Protein
A cDNA sequence encoding the PIR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PIR Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972379
|
enQuireBio™
QP13059-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962379
|
enQuireBio™
QP13059-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952379
|
enQuireBio™
QP13059-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 25-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PIR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PIR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSKKVTLS VLSREQSEGV GARVRRSIGR PELKNLDPFL LFDEFKGGRP GGFPDHPHRG FETVSYLLEG GSMAHEDFCG HTGKMNPGDL QWMTAGRGIL HAEMPCSEEP AHGLQLWVNL RSSEKMVEPQ YQELKSEEIP KPSKDGVTVA VISGEALGIK SKVYTRTPTL YLDFKLDPGA KHSQPIPKGW TSFIYTISGD VYIGPDDAQQ KIEPHHTAVL GEGDSVQVEN KDPKRSHFVL IAGEPLREPV IQHGPFVMNT NEEISQAILD FRNAKNGFER AKTWKSKIGN | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |