Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PLAUR / CD87 / uPAR Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PLAUR / CD87 / uPAR, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6503-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16013770
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001005376.1
PLAUR / CD87 / uPAR Protein
Research Use Only
PLAUR
Recombinant Protein
E. coli
LRCMQCKTNG DCRVEECALG QDLCRTTIVR LWEEGEELEL VEKSCTHSEK TNRTLSYRTG LKITSLTEVV CGLDLCNQGN SGRAVTYSRS RYLECISCGS SDMSCERGRH QSLQCRSPEE QCLDVVTHWI QEGEEGRPKD DRHLRGCGYL PGCPGSNGFH NNDTFHFLKC CNTTKCNEGP ILELENLPQN GRQCYSCKGN STHGCSSEET FLIDCRGPMN QCLVATGTHE PKNQSYMVRG CATASMCQHA HLGDAFSMNH IDVSCCTKSG CNHPDLDVQY RSG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5329
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol