Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prestin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prestin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9401-ye-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16038251
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001161434.1
Prestin Protein
Research Use Only
SLC26A5
Recombinant Protein
Yeast
YRTQSPSYKV LGKLPETDVY IDIDAYEEVK EIPGIKIFQI NAPIYYANSD LYSNALKRKT GVNPAVIMGA RRKAMRKYAK EVGNANMANA TVVKADAEVD GEDATKPEEE DGEVKYPPIV IKSTFPEEMQ RFMPPGDNVH TVILDFTQVN FIDSVGVKTL AGIVKEYGDV GIYVYLAGCS AQVVNDLTRN RFFENPALWE LLFHSIHDAV LGSQLREALA EQEASAPPSQ EDLEPNATPA TPEA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
375611
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol