missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRH1 Protein

A cDNA sequence encoding the PRH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13137-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15902619

  • 212.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 01-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

PRH1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQDLNEDV SQEDVPLVIS DGGDSEQFLD EERQGPPLGG QQSQPSAGDG NQDDGPQQGP PQQGGQQQQG PPPPQGKPQG PPQQGGHPPP PQGRPQGPPQ QGGHPRPPR
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PRH1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 1mM DTT and 30% glycerol.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali