Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRKAA1 Protein
A cDNA sequence encoding the PRKAA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PRKAA1 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952619
|
enQuireBio™
QP13138-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942619
|
enQuireBio™
QP13138-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932619
|
enQuireBio™
QP13138-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
PRKAA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
PRKAA1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMRRLSSW RKMATAEKQK HDGRVKIGHY ILGDTLGVGT FGKVKVGKHE LTGHKVAVKI LNRQKIRSLD VVGKIRREIQ NLKLFRHPHI IKLYQVISTP SDIFMVMEYV SGGELFDYIC KNGRLDEKES RRLFQQILSG VDYCHRHMVV HRDLKPENVL LDAHMNAKIA DFGLSNMMSD GEFLRTSCGS PNYAAPEVIS GRLYAGPEVD IWSSGVILYA LLCGTLPFDD DHVPTLFKKI CDGIFYTPQY LNPSVISLLK HMLQVDPMKR ATIKDIREHE WF | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |