missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PRKRA Protein

A cDNA sequence encoding the PRKRA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13146-10ug

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15902649

  • 212.00€ / 10µg
Spedizione stimata: 26-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

PRKRA Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQSRHR AEAPPLERED SGTFSLGKMI TAKPGKTPIQ VLHEYGMKTK NIPVYECERS DVQIHVPTFT FRVTVGDITC TGEGTSKKLA KHRAAEAAIN ILKANASICF AVPDPLMPDP SKQPKNQLNP IGSLQELAIH HGWRLPEYTL SQEGGPAHKR EYTTICRLES FMETGKGASK KQAKRNAAEK FLAKFSNISP ENHISLTNVV GHSLGCTWHS LRNSPGEKIN LLKRSLLSIP NTDYIQLLSE IAKEQGFNIT YLDIDELSAN GQYQCLAELS TSPITVCHGS GISCGNAQSD AAHNALQYLK IIAERK
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
PRKRA solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 1mM EDTA.
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali