Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PROC Protein
A cDNA sequence encoding the PROC was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1665.00€
Specifica
ID gene (immissione) | 5624 |
---|---|
Nome | PROC Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Simbolo del gene | PROC |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15972659
|
enQuireBio™
QP13151-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962659
|
enQuireBio™
QP13151-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952659
|
enQuireBio™
QP13151-100UG |
100 μg |
1665.00€
100µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
5624 | |
Research Use Only | |
PROC | |
Human | |
His | |
PROC protein is supplied in 50mM Tris pH 7.5, 300mM NaCl and 10% Glycerol. |
PROC Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
MWQLTSLLLFVATWGISGTPAPLDSVFSSSERAHQVLRIRKRANSFLEELRHSSLERE CIEEICDFEEAKEIFQNVDDTLAFWSKHVDGDQCLVLPLEHPCASLCCGHGTCIDGIG SFSCDCRSGWEGRFCQREVSFLNCSLDNGGCTHYCLEEVGWRRCSCAPGYKLGD DLLQCHPAVKFPCGRPWKRMEKKRSHLKRDTEDQEDQVDPRLIDGKMTRRGDSPW QVVLLDSKKKLACGAVLIHPSWVLTAAHCMDESKKLLVRLGEYDLRRWEKWELDLDIK EVFVHPNYSKSTTDNDIALLHLAQPATLSQTIVPICLPDSGLAERELNQAGQETLVTGW GYHSSREKEAKRNRTFVLNFIKIPVVPHNECSEVMSNMVSENMLCAGILGDRQDACE GDSGGPMVASFHGTWFLVGLVSWGEGCGLLHNYGVYTKVSRYLDWIHGHIRDKEAP QKSWAPEFHHHHHHHHThe first 32 amino acids are predicted as signal peptide | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |