Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prolactin-inducible Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prolactin-inducible protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6495-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063720
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002643.1
Prolactin-inducible Protein
Research Use Only
Pip
Recombinant Protein
E. coli
QDNTRKIIIK NFDIPKSVRP NDEVTAVLAV QTELKECMVV KTYLISSIPL QGAFNYKYTA CLCDDNPKTF YWDFYTNRTV QIAAVVDVIR ELGICPDDAA VIPIKNNRFY TIEILKVE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5304
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol