Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Prostate stem cell antigen Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Prostate stem cell antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8733-ye-1mg
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16026211
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
Prostate stem cell antigen Protein
Research Use Only
PSCA
Recombinant Protein
Yeast
LLCYSCKAQV SNEDCLQVEN CTQLGEQCWT ARIRAVGLLT VISKGCSLNC VDDSQDYYVG KKNITCCDTD LCNAS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol