Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein C8orf4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein C8orf4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8178-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16083091
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_064515.1
Protein C8orf4 Protein
Research Use Only
C8orf4
Recombinant Protein
E. coli
MKAKRSHQAV IMSTSLRVSP SIHGYHFDTA SRKKAVGNIF ENTDQESLER LFRNSGDKKA EERAKIIFAI DQDVEEKTRA LMALKKRTKD KLFQFLKLRK YSIKVH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
56892
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol