Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein prune homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein prune homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7790-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16040821
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001290158.1
Protein prune homolog Protein
Research Use Only
PRUNE
Recombinant Protein
E. coli
MLRKDQKTIY RQGVKVAISA IYMDLEICEV LERSHSPPLK LTPASSTHPN LHAYLQGNTQ VSRKKLLPLL QEALSAYFDS MKIPSGQPET ADVSREQVDK ELDRASNSLI SGLSQDEEDP PLPPTPMNSL VDECPLDQGL PKLSAEAVFE KCSQISLSQS TTASLSKK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
58497
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 6
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol