Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PRPSAP2 Protein
A cDNA sequence encoding the PRPSAP2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | PRPSAP2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15972719
|
enQuireBio™
QP13171-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15962719
|
enQuireBio™
QP13171-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952719
|
enQuireBio™
QP13171-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Especificaciones
PRPSAP2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PRPSAP2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFCVTPP ELETKMNITK GGLVLFSANS NSSCMELSKK IAERLGVEMG KVQVYQEPNR ETRVQIQESV RGKDVFIIQT VSKDVNTTIM ELLIMVYACK TSCAKSIIGV IPYFPYSKQC KMRKRGSIVS KLLASMMCKA GLTHLITMDL HQKEIQGFFN IPVDNLRASP FLLQYIQEEI PDYRNAVIVA KSPASAKRAQ SFAERLRLGI AVIHGEAQDA ESDLVDGRHS PPMVRSVAAI HPSLEIPMLI PKEKPPITVV GDVGGRIAII VDDIIDDVDS FLAAAETLKE RGAYKIFVMA THGLLSSDAP RRIEESAIDE VVVTNTIPHE VQKLQCPKIK TVDISMILSE AIRRIHNGES MSYLFRNIGL DD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |