Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGDS / L-PGDS Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTGDS / L-PGDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6550-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16044090
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_000945.3
PTGDS / L-PGDS Protein
Research Use Only
PTGDS
Recombinant Protein
E. coli
APEAQVSVQP NFQQDKFLGR WFSAGLASNS SWLREKKAAL SMCKSVVAPA TDGGLNLTST FLRKNQCETR TMLLQPAGSL GSYSYRSPHW GSTYSVSVVE TDYDQYALLY SQGSKGPGED FRMATLYSRT QTPRAELKEK FTAFCKAQGF TEDTIVFLPQ TDKCMTEQ
Greater than 86% as determined by SDS-PAGE.
5730
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol