Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB27A Protein
A cDNA sequence encoding the RAB27A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3420.00€
Specifica
Nome | RAB27A Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15962929
|
enQuireBio™
QP13235-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15952929
|
enQuireBio™
QP13235-25UG |
25 μg |
212.00€
25µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942929
|
enQuireBio™
QP13235-1MG |
1 mg |
3420.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RAB27A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RAB27A Human solution containing 20mM Trsi HCL pH 8.0, 1mM DTT, and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSDGDYDYLI KFLALGDSGV GKTSVLYQYT DGKFNSKFIT TVGIDFREKR VVYRASGPDG ATGRGQRIHL QLWDTAGQER FRSLTTAFFR DAMGFLLLFD LTNEQSFLNV RNWISQLQMH AYCENPDIVL CGNKSDLEDQ RVVKEEEAIA LAEKYGIPYF ETSAANGTNI SQAIEMLLDL IMKRMERCVD KSWIPEGVVR SNGHASTDQL SEEKEKGACG C | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |