Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB31 / Rab22B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB31 / Rab22B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7541-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16099270
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006859.2
RAB31 / Rab22B Protein
Research Use Only
RAB31
Recombinant Protein
E. coli
MAIRELKVCL LGDTGVGKSS IVCRFVQDHF DHNISPTIGA SFMTKTVPCG NELHKFLIWD TAGQERFHSL APMYYRGSAA AVIVYDITKQ DSFYTLKKWV KELKEHGPEN IVMAIAGNKC DLSDIREVPL KDAKEYAESI GAIVVETSAK NAINIEELFQ GISRQIPPLD PHENGNNGTI KVEKPTMQAS RRCC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
11031
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol