Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RABIF Protein
A cDNA sequence encoding the RABIF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Specifica
Nome | RABIF Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15952969
|
enQuireBio™
QP13248-2UG |
2 μg |
137.00€
2µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15932969
|
enQuireBio™
QP13248-10UG |
10 μg |
212.00€
10µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15942969
|
enQuireBio™
QP13248-1MG |
1 mg |
7875.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RABIF Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RABIF protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT, 0.1M NaCl and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEPAEQPSELVSAEGRNRKA VLCQRCGSRV LQPGTALFSR RQLFLPSMRK KPALSDGSNP DGDLLQEHWL VEDMFIFENV GFTKDVGNIK FLVCADCEIG PIGWHCLDDK NSFYVALERV SHE | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |