Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-1A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8316-ec-10ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16023971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_004152.1
Ras-related protein Rab-1A Protein
Research Use Only
RAB1A
Recombinant Protein
E. coli
SSMNPEYDYL FKLLLIGDSG VGKSCLLLRF ADDTYTESYI STIGVDFKIR TIELDGKTIK LQIWDTAGQE RFRTITSSYY RGAHGIIVVY DVTDQESFNN VKQWLQEIDR YASENVNKLL VGNKCDLTTK KVVDYTTAKE FADSLGIPFL ETSAKNATNV EQSFMTMAAE IKKRMGPGAT AGGAEKSNVK IQSTPVKQSG GGCC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5861
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol