Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-8A Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-8A, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 1855.00€
Specifica
Numero di accesso | NP_005361.2 |
---|---|
ID gene (immissione) | 4218 |
Nome | Ras-related protein Rab-8A Protein |
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not determined. |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16054270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-10UG |
10 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16094270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-50UG |
50 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16044270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-100UG |
100 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16074270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-200UG |
200 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16084270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-500UG |
500 μg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
16064270
|
enQuireBio™
QP6575-EC-1MG |
1 mg |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Specifica
NP_005361.2 | |
Ras-related protein Rab-8A Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
4218 | |
Research Use Only | |
RAB8A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KTYDYLFKLL LIGDSGVGKT CVLFRFSEDA FNSTFISTIG IDFKIRTIEL DGKRIKLQIW DTAGQERFRT ITTAYYRGAM GIMLVYDITN EKSFDNIRNW IRNIEEHASA DVEKMILGNK CDVNDKRQVS KERGEKLALD YGIKFMETSA KANINVENAF FTLARDIKAK MDKKLEGNSP QGSNQGVKIT P | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |