Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Ral-B Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Ral-B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6582-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16074320
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_002872.1
Ras-related protein Ral-B Protein
Research Use Only
RALB
Recombinant Protein
E. coli
MAANKSKGQS SLALHKVIMV GSGGVGKSAL TLQFMYDEFV EDYEPTKADS YRKKVVLDGE EVQIDILDTA GQEDYAAIRD NYFRSGEGFL LVFSITEHES FTATAEFREQ ILRVKAEEDK IPLLVVGNKS DLEERRQVPV EEARSKAEEW GVQYVETSAK TRANVDKVFF DLMREIRTKK MSENKDKNGK KSSKNKKSFK ERC
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5899
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol