Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCAS1 / EBAG9 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RCAS1 / EBAG9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5959-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 15918949
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001265867.1
RCAS1 / EBAG9 Protein
Research Use Only
EBAG9
Recombinant Protein
E. coli
RSGRGRKLSG DQITLPTTVD YSSVPKQTDV EEWTSWDEDA PTSVKIEGGN GNVATQQNSL EQLEPDYFKD MTPTIRKTQK IVIKKREPLN FGIPDGSTGF SSRLAATQDL PFIHQSSELG DLDTWQENTN AWEEEEDAAW QAEEVLRQQK LADREKRAAE QQRKKMEKEA QRLMKKEQNK IGVKLS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
9166
200 μg
Not determined.
Cytoplasmic Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol