Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RhoA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RhoA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8336-ec-200ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16084081
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001300870.1
RhoA Protein
Research Use Only
RHOA
Recombinant Protein
E. coli
MAAIRKKLVI VGDGACGKTC LLIVFSKDQF PEVYVPTVFE NYVADIEVDG KQVELALWDT AGQEDYDRLR PLSYPDTDVI LMCFSIDSPD SLENIPEKWT PEVKHFCPNV PIILVGNKKD LRNDEHTRRE LAKMKQEPVK PEEGRDMANR IGAFGYMECS AKTKDGVREV FEMATRAALQ ARRGKKKSGC L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
387
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol