Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rhombotin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rhombotin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8396-ec-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16094391
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_001257357.1
Rhombotin-1 Protein
Research Use Only
LMO1
Recombinant Protein
E. coli
DKEDGVPMLS VQPKGKQKGC AGCNRKIKDR YLLKALDKYW HEDCLKCACC DCRLGEVGST LYTKANLILC RRDYLRLFGT TGNCAACSKL IPAFEMVMRA RDNVYHLDCF ACQLCNQRFC VGDKFFLKNN MILCQMDYEE GQLNGTFESQ VQ
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
4004
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol