Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ribonuclease P protein subunit p29 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ribonuclease P protein subunit p29, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6514-ec-500ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16063840
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006618.1
Ribonuclease P protein subunit p29 Protein
Research Use Only
POP4
Recombinant Protein
E. coli
MKSVIYHALS QKEANDSDVQ PSGAQRAEAF VRAFLKRSTP RMSPQAREDQ LQRKAVVLEY FTRHKRKEKK KKAKGLSARQ RRELRLFDIK PEQQRYSLFL PLHELWKQYI RDLCSGLKPD TQPQMIQAKL LKADLHGAII SVTKSKCPSY VGITGILLQE TKHIFKIITK EDRLKVIPKL NCVFTVETDG FISYIYGSKF QLRSSERSAK KFKAKGTIDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10775
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol