Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RNA-binding protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RNA-binding protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6586-ye-50ug
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 16074350
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
NP_006734.1
RNA-binding protein 1
Research Use Only
RBM3
Recombinant Protein
Yeast
MSSEEGKLFV GGLNFNTDEQ ALEDHFSSFG PISEVVVVKD RETQRSRGFG FITFTNPEHA SVAMRAMNGE SLDGRQIRVD HAGKSARGTR GGGFGAHGRG RSYSRGGGDQ GYGSGRYYDS RPGGYGYGYG RSRDYNGRNQ GGYDRYSGGN YRDNYDN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
5935
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol