Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPN2 Protein
A cDNA sequence encoding the RPN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Specifica
Nome | RPN2 Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15953289
|
enQuireBio™
QP13349-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15943289
|
enQuireBio™
QP13349-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933289
|
enQuireBio™
QP13349-1MG |
1 mg |
5450.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifica
RPN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The RPN2 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MLTPTHYLTK HDVERLKASL DRPFTNLESA FYSIVGLSSL GAQVPDAKKA CTYIRSNLDP SNVDSLFYAA QASQALSGCE ISISNETKDL LLAAVSEDSS VTQIYHAVAA LSGFGLPLAS QEALSALTAR LSKEETVLAT VQALQTASHL SQQADLRSIVEEIEDLVARL DELGGVYLQF EEGLETTALF VAATYKLMDH VGTEPSIKED QVIQLMNAIF SKKNFESLSE AFSVASAAAV LSHNRYHVPV VVVPEGSASD THEQAILRLQ VTNVLSQPLT QATVKLEHAK SVASRATVLQ KTSFTPVGDV FELNFMNVKF SSGYYDFLVE VEGDNRYIANTVELRVKIST EVGITNVDLS TVDKDQSIAP KTTRVTYPAK AKGTFIADSH QNFALFFQLV DVNTGAELTP HQTFVRLHNQ KTGQEVVFVA EPDNKNVYKF ELDTSERKIE FDSASGTYTL YLIIGDATLK NPILWNVADV VIKFPEEEAP STVLSQNLFT PKQEIQHLFR EPEKRPPTV | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |