Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RPRD1B Protein
A cDNA sequence encoding the RPRD1B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Specifica
Nome | RPRD1B Protein |
---|---|
Status giuridico | Research Use Only |
Concentrazione di endotossine | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Product Type | Recombinant Protein |
Cross-reattività | Human |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15943299
|
enQuireBio™
QP13352-5UG |
5 μg |
137.00€
5µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15933299
|
enQuireBio™
QP13352-20UG |
20 μg |
212.00€
20µg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15923299
|
enQuireBio™
QP13352-1MG |
1 mg |
4090.00€
1mg |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Specifications
RPRD1B Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
RPRD1B protein solution (1 mg/ml) in Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSSFSES ALEKKLSELS NSQQSVQTLS LWLIHHRKHA GPIVSVWHRE LRKAKSNRKL TFLYLANDVI QNSKRKGPEF TREFESVLVD AFSHVAREAD EGCKKPLERL LNIWQERSVY GGEFIQQLKL SMEDSKSPPP KATEEKKSLK RTFQQIQEEE DDDYPGSYSP QDPSAGPLLT EELIKALQDL ENAASGDATV RQKIASLPQE VQDVSLLEKI TDKEAAERLS KTVDEACLLL AEYNGRLAAE LEDRRQLARM LVEYTQNQKD VLSEKEKKLE EYKQKLARVT QVRKELKSHI QSLPDLSLLP NVTGGLAPLP SAGDLFSTD | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |